Learn More
Disulfure de carbone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15682860
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,9%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -112°C to -111°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 46°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −30°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CS2
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Poids de la formule 76.14
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: carbon disulphide