Spécification
Quantité | 1000 mL |
Forme physique | Liquide |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1096363 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | RP 228 1000 |
1088672 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | RP 228 1000 |
1084220 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | RP 228 1000 |
1082178 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | RP 228 1000 |
1077646 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | RP 228 1000 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau sans dioxyde de carbone, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu