Learn More
Noir de carbone, conducteur Super P™, 99+ % (métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15457755
Noir de carbone, conducteur Super P™, 99+ % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457755
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 15457755
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H30253.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Noir de carbone, Super P, > 99 %, numéro CAS-1333-86-4, 25 g, (base de métaux), classe de danger pour le transport : 4.1 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A., 215-609-9, 12,01, H351, déclaration GHS H228-H351 solide inflammable. Susceptible de provoquer le cancer.
Carbon black Super-P (TIMCAL) was used as conductive agent. Super P furnace black the best conductive additive. Carbon black (conducting material, super P black) was added with binder in the composite electrode to compensate the low electrical conductivity of PPy and PPyDVB in miniemulsion polymerization. The hybrid Super P-SACNT conductive network manifests itself as a promising strategy to improve the battery performances with a minimum amount of conductive fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Super-P noir de carbone (TIMCAL) a été utilisé comme agent conducteur. Le Super P four noir est le meilleur additif conducteur. Le noir de carbone (matériau conducteur, noir super P) a été ajouté avec le liant dans l’électrode composite pour compenser la faible conductivité électrique de PPy et de PPyDVB dans la polymérisation en miniémulsion. Le réseau conducteur hybride Super P-SACNT se manifeste comme une stratégie prometteuse pour améliorer les performances de la batterie avec une quantité minimale de remplisseurs conducteurs.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon black, Super P™
Note relative au nom Conductive
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Poids de la formule 12.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10237710 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberH30253.22,H30253.14
Numéro de lot10170498 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30253.22,H30253.14
Numéro de lot10226847 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30253.22,H30253.14
Numéro de lot10225662 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30253.22,H30253.14
Numéro de lot10199130 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30253.22,H30253.14
Nom du produit
Noir de carbone, conducteur Super P™, 99+ % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >