missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Bio-Techne NBP2-87122
372.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 Polyclonal specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PBS, 2% Sucrose | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
56548 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
1 mg/ml | |
Western Blot 1.0 ug/ml | |
carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 7 | |
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 Antibody, Novus Biologicals™ > 100 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu