Learn More
Carbazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-82123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5g
Code produit. 10469780
Marque: Thermo Scientific Acros 108260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-74-8
Formule moléculaire C12H9N
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00004960
Clé InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
CID PubChem 6854
ChEBI CHEBI:27543
Nom IUPAC 9H-carbazole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbazole
Note relative au nom 96%
Point de fusion 240.0°C to 246.0°C
Couleur Beige-brun ou beige-jaune
Point d’ébullition 355.0°C
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 20,433
Merck Index 15,1791
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, flocons ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.