Learn More
Carbamoylcholine chloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Cholinergic receptor agonist that is resistant to the action of cholinesterases. Blocks apoptosis in cerebellar granule neurons.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbamoylcholine chloride |
CAS | 51-83-2 |
Formule moléculaire | C6H15ClN2O2 |
Numéro MDL | MFCD00012011 |
Quantité | 100 mg |
Synonyme | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
Clé InChI | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Nom IUPAC | 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.65 |