missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Leakage ELISA

Code produit. 18426558 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 dosages
1 dosage
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18426558

Marque: Thermo Scientific™ 810346210

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Leakage ELISA Kit is designed to detect possible leached ligand of antibodies or antibody fragments purified using CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix.

CaptureSelect CH1-XL Ligand Leakage ELISA Kit is designed to detect possible leached ligand of antibodies or antibody fragments purified using CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix. The ligand, a 14-kD recombinant protein, is covalently coupled for high chemical stability and low leakage. Even when covalently attached, small amounts of the affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with the protein.

This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The CaptureSelect CH1-XL Ligand Leakage ELISA Kit can be used as a tool to aid in development of an optimal purification process and in routine quality control of in-process streams and final product.

Spécification

Contenu et stockage Store in freezer (-5°C to -30°C).
Conditions d’expédition Dry Ice
Gamme de produits CaptureSelect
Quantité 10 dosages
Type ELISA Kit
Format Kit
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis