Learn More
Erlab™ Surface de travail en acier inox Captair Smart
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 392
Hotte filtrante Smart 481
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec la hotte filtrante sans conduit Captair Smart
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte filtrante Smart 392 |
| Comprend | Plateau de rétention |
| Profondeur (métrique) | 648 mm |
| Largeur (métrique) | 855 mm |
| Type de produit | Surface de travail |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |