Learn More
Erlab™ Surface de travail en verre Captair Smart avec plateau de rétention
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plan de travail en verre émaillé trempé
- Comprend des hottes filtrantes avec plateau de rétention
- Cadre articulé
- Repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte filtrante Smart 481 |
| Comprend | Plateau de rétention |
| Profondeur (métrique) | 470 mm |
| Description | Cadre articulé |
| Largeur (métrique) | 1200 mm |
| Type de produit | Surface de travail |
| Matériau | Verre trempé |