Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 321
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
Spécification
Type de produit Hotte à filtre sans conduit
Profondeur (impériale) 24,37 in
Profondeur (métrique) 61,89 cm
Débit 135 pcm
Hertz 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • La technologie Smart aide l’utilisateur à se concentrer sur tous les produits chimiques
  • Hotte filtrante équipée d’une colonne de filtration modulaire FLEX exclusive permettant l’utilisation de filtres à particules HEPA ou ULPA combinés à des filtres moléculaires à charbon actif haute performance
  • 7 configurations de colonnes de filtration pour une plus grande polyvalence
  • Capteurs en temps réel pour détecter la saturation principale des filtres avec des solvants, des acides ou du formaldéhyde
  • Filtre de sécurité en cas de saturation du filtre principal
  • Chariot mobile ou paillasse fixe en option
  • Peut être connecté pour la surveillance en temps réel de tous les paramètres de sécurité
  • Analyse pré-vente libre pour déterminer la meilleure configuration des colonnes de filtration et des détecteurs
  • Conforme à la norme d’efficacité de filtration AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (classes 1et 2)
Spécification
Spécification
Hotte à filtre sans conduit
61,89 cm
50/60 Hz
220 V
31,5 in
24,37 in
135 pcm
Filtres
65 W
80,1 cm