Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 04
Marque: Erlab™ G0204/AS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Unité de ventilation filtrante• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Filtration Column | |
AS Carbon Filter | |
For storage with Organic Vapors |