Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 04
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre au carbone AS
Filtre au carbone BE
Filtre à charbon SeCurifilter F
Filtre à charbon SeCurifilter K
Conditionnement:
1 pièce
Description
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de filtration |
| Type de filtre | Filtre à charbon SeCurifilter F |
| À utiliser avec (application) | Pour stocker le formaldéhyde |