Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 04
Code produit. 12018568
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre au carbone AS
Filtre au carbone BE
Filtre à charbon SeCurifilter F
Filtre à charbon SeCurifilter K
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12018568
Marque: Erlab™ G0204/K
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre BE: pour vapeurs acides et organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Type de produit Colonne de filtration
Type de filtre Filtre à charbon SeCurifilter K
À utiliser avec (application) Pour stocker l’ammoniac et les amines