Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair by Erlab™ H201 version 03
Code produit. p-8011764
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre au carbone AS
Filtre à charbon SeCurifilter F
Filtre à charbon SeCurifilter K
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12137730
Marque: Erlab™ G0203/AS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Sécurifilter: détecteur électronique de saturation des filtres, avec alarmes sonores et lumineuses
• Filtre AS: pour vapeurs organiques
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Type de produit Filtration Column
Type de filtre Filtre au carbone AS
À utiliser avec (application) For storage with organic vapors