Learn More
Erlab™ Surfaces de travail en acier inox Captair par Erlab™
Code produit. p-8011761
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlow 391
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlow 483
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlow 714
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13416583
Marque: Erlab™ I0116050001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour les laboratoires spécialisés dans des domaines tels que la biologie, la botanique, l’aérospatiale, l’électronique, les applications pharmaceutiques et les cosmétiques. Les surfaces de travail en acier inox Erlab™ Captair™ sont à utiliser avec les stations de travail PCR Captair.
  • Haute résistance chimique et mécanique
  • Coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage
  • Plateau de rétention intégré
Spécification
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlow 391