Learn More
Erlab™ Panneau arrière transparent Captair par Erlab™ Flex™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex Midcap M321 / M321
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex M391
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex M481
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex XLS392
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex XLS483
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex XLS633
Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex XLS714
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneau arrière transparent Captair™ Flex™
• En verre synthétique, pour vue à 360° des manipulations effectuées dans l'enceinte. Idéal pour enseignement ou optimisation de la luminosié.
• En verre synthétique, pour vue à 360° des manipulations effectuées dans l'enceinte. Idéal pour enseignement ou optimisation de la luminosié.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hottes filtrantes sans conduit CaptairFlex XLS633 |
| Type de produit | Panneau arrière |