Learn More
Erlab™ Poste de travail biologique pour PCR Captair Bio 391 Smart
Click to view available options
Type d’éclairage:
LED, Néon UV
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Normes de sécurité : NF EN 61010 - Marquage CE - EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U16) - ISO 14644-1
- Tension / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz (selon la configuration)
- Vitesse de face de l'air (m/s-fpm) 0,35 - 69 (selon la configuration)
- Débit d'air (m3/h-CFM) 200 / 118 245 / 144 (selon la configuration)
- Consommation électrique 40 - 55 W (selon la configuration)
- Niveau de décibels (dBA) 55 - 57
- Panneaux latéraux et avant : Le verre synthétique de 10 mm d'épaisseur est conçu pour protéger les utilisateurs des rayons UV nocifs et des β (bêta) émis par les isotopes radioactifs tels que : T(3H), 14C, 32P
- Structure : acier électrogalvanisé résistant à la corrosion recouvert de polymère anti-acide
- Module de filtration : polypropylène
- Filtre à particules (1P) HEPA H14 : Cette technologie de filtration piège les particules de plus de 0,1 μm avec un rendement de 99,995 % selon la méthode MPPS décrite dans la norme EN 1822-1.
- ULPA U16 : Cette technologie de filtration piège les particules de plus de 0,1 μm avec un rendement de 99,99995 % selon la méthode MPPS décrite dans la norme EN 1822-1.
- Filtre carbone (en option) (1C) L'ajout d'un filtre carbone à votre boîtier permet de protéger vos échantillons des COV. Filtre AS : Pour les vapeurs organiques
- Pré-filtre à particules : Protégez les filtres à particules de la poussière contenue dans l'environnement du laboratoire (uniquement pour la version 1P)
- Plan de travail en acier inoxydable 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Lampes UV bactéricides de 15 W - longueur d'onde : 254 nm - 0,13 mJ/s/cm2
- Éclairage interne : DEL - IP 44 - 6000K - 950 lux
- eGuard : Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC
- L'anémomètre surveille une chute de pression qui indique que le préfiltre ou le remplacement du filtre est nécessaire
- Ports utilitaires du panneau latéral : Pour permettre aux câbles électriques et/ou aux conduites de fluide d'entrer facilement dans l'enceinte - 2 par unité
- Bouton de plafonnier en option
- Bancs : Chariot roulant (Mobicap) ou banc fixe (Benchcap)
- Tablettes : Tablette coulissante interne en métal (uniquement pour les dessus de table)
- Capteur de détection : Détection automatique des COV de type S - percée du filtre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte biologique pour PCR |
| Revêtement | Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides |
| Type d’éclairage | LED, Néon UV |
| Matériau | Stainless Steel |
| Vitesse de l’air | 0.35 to 69 m/sec. |
| Certifications/Conformité | CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO 14644-1 |
| Dimensions (P x L x H) | 670 x 1013 x 1059 mm |
| Niveau sonore | 55 to 57 dBA |
| Tension | 110/230 V |
| Puissance | 40 to 55 W |