Learn More
Erlab™ Armoire de stockage de filtres Captair 832BF Midcap
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 832 BF Midcap offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous assurons la protection des utilisateurs et des techniciens de laboratoire contre les risques chimiques. Leur technologie s'adapte au type de produit stocké. Les utilisateurs bénéficient d'une vue optimale sur les produits stockés grâce à leurs portes transparentes.
Marque: Erlab™ AB32
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Description
- Normes de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211 :2009 : France - EN 1822 : 1998 (HEPA H14)
- Marquage CE
- Débit d'air 70 m3/h
- Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 35W
- Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu d'un polymère anti-acide
- Portes : Acrylique transparent, résistant aux produits chimiques, pour une meilleure visibilité
- Module de filtration : Polypropylène
- Filtration au charbon : AS : Pour les vapeurs organiques - BE : vapeurs acides F : Pour les vapeurs de formaldéhyde - K : Pour les vapeurs d'ammoniac
- Filtration des particules pour les poudres : HEPA H14 :filtration d'une efficacité de 99,995 % des particules d'une taille supérieure à 0,1 μm.
- Liste des produits chimiques : Liste des produits chimiques approuvés
- Portes doubles avec étagères- Capacités de stockage : 120 bouteilles en verre de 1L
- Compartiments de stockage : 2- Livré avec 10 étagères mobiles avec bac de rétention intégré
- Tapis absorbant 2
- Serrure à clé
Spécification
Armoire à filtration | |
35.4 in. | |
900 mm | |
19.7 in. | |
500 mm | |
10 | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
81.1 in. | |
Steel, Polymer | |
500 x 900 x 2060 mm | |
White | |
2060 mm | |
2 |