Learn More
Erlab™ Armoire de stockage filtrante Captair 632B Smart
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 632 B Smart offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous veillons à ce que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire soient protégés contre les risques chimiques. La technologie s'adapte au type de produit stocké et la taille est idéale pour une position sous paillasse.
2237.00€ - 2583.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Couleur | White |
Profondeur (impériale) extérieure | 25.7 in. |
Dimensions (P x L x H) | 654 x 583.6 x 715 mm |
Hauteur (impériale) extérieure | 28.1 in. |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17951672
|
Erlab™
AB81//03 |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles |
2237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17941672
|
Erlab™
AB81//04 |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles |
2583.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Normes de sécurité Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France EN 1822 : 1998 (Filtres HEPA H13)
- Marquage CE
- Débit d'air 11 m3/h
- Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 20 W
- Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu d'un polymère anti-acide
- Les portes sont transparentes et fabriquées en acrylique résistant aux produits chimiques pour une meilleure visibilité.
- Module de filtration : Polypropylène
- Interface de communication : Lorsque la lumière est pulsée : Porte laissée ouverte - Le confinement est compromis - Rupture du filtre
- Filtration du carbone AS : pour les vapeurs organiques - BE : vapeurs acides - F : pour les vapeurs de formaldéhyde - K : pour les vapeurs d'ammoniac et filtration des particules pour les poudres** HEPA H13 : efficacité de 99,95 % pour la filtration des particules d'une taille supérieure à 0,1 μm.
- Capteur de détection : Type S, pour les solvants / Type A, pour les acides / Type F, pour le formaldéhyde.
- eGuard : Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC
- Capteurs de porte (option) : Alarme si les portes sont laissées ouvertes
- Capacités de stockage : Environ 25 flacons de 1L (plateau) ou 35 flacons de 100ml (étagère) ou 70 flacons de 50ml (étagère) selon le type de contenant utilisé.
- Compartiments de stockage : 1
- Livré avec 1 plateau + 1 tablette coulissante
- Tapis absorbants : 2
- Serrure à clé
Spécification
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 | |
25.7 in. | |
28.1 in. | |
Armoire à filtration | |
2 |
White | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
Steel, Polymer | |
23 in. | |
Sliding |