Learn More
Erlab™ Armoire de stockage de filtres Captair 632B Midcap
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 632 B Midcap offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous veillons à ce que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire soient protégés contre les risques chimiques. La technologie s'adapte au type de produit stocké et la taille est idéale pour une localisation sous paillasse.
1312.00€ - 1543.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Couleur | White |
Profondeur (impériale) extérieure | 25.7 in. |
Dimensions (P x L x H) | 654 x 583.6 x 715 mm |
Matériau | Steel, Polymer |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17921682
|
Erlab™
AB82//03 |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles |
1312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17991692
|
Erlab™
AB82//04 |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles |
1543.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France EN 1822 : 1998 (Filtres HEPA H13)
- Marquage CE
- Débit d'air de 11 m3/h
- Tension/fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 20 W
- Structure : acier électrogalvanisé résistant à la corrosion recouvert de polymère anti-acide
- Les portes sont transparentes et fabriquées en acrylique résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation.
- Module de filtration : polypropylène
- Filtration du carbone AS : Pour les vapeurs organiques - BE : vapeurs acides - F : Pour les vapeurs de formaldéhyde - K : Pour les vapeurs d'ammoniac et la filtration des particules pour les poudres (option) HEPA H13 : filtration d'efficacité de 99,95 % des particules de plus de 0,1 μm
- Capteurs de porte (en option) : alarme si les portes sont laissées ouvertes
- Capacité de stockage : Environ 25 bouteilles de 1 L (plateau) ou 35 bouteilles de 100 ml (étagère) ou 70 bouteilles de 50 ml (étagère) selon le type de contenant utilisé
- Compartiments de rangement : 1
- Livré avec 1 plateau + 1 tablette coulissante
- Tapis absorbants : 2
- Serrure à clé
Spécification
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 | |
25.7 in. | |
Steel, Polymer | |
23 in. | |
Sliding |
White | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
Armoire à filtration | |
2 |