Learn More
Erlab™ Armoire de stockage de filtres Captair 531 Midcap
Cette armoire de stockage de produits chimiques filtrante Captair 531 Midcap offre une qualité de filtration exceptionnelle. Nous nous assurons que les utilisateurs et les techniciens de laboratoire sont protégés contre les risques chimiques. Les utilisateurs ont la meilleure vue possible sur les produits stockés grâce à leurs portes transparentes et bénéficient d'une proximité de leurs produits chimiques quotidiens grâce à leur petite taille.
Marque:  Erlab™ AB62
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Code produit. 17901692
  • 750.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Marquage CE
  • Débit d'air 10 m3/h
  • Tension/fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation électrique 12 W
  • Structure : Acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et revêtu d'un polymère anti-acide
  • La porte est transparente et fabriquée en acrylique résistant aux produits chimiques pour une meilleure visibilité.
  • Module de filtration : Polypropylène
  • Filtration au charbon pour les gaz et les vapeurs :AS : Pour les vapeurs organiques - BE : vapeurs acides - F : Pour les vapeurs de formaldéhyde - K : Pour les vapeurs d'ammoniac
  • Capacités de stockage : environ 72 flacons de 20 ml ou 10 flacons de 500 ml selon le type de contenant utilisé.
  • Compartiments de stockage : 1
  • Livré avec 1 étagère + 1 plateau
  • Tapis absorbants : 2
Spécification
Spécification
Armoire à filtration
9.5 in.
242 mm
19.9 in.
506 mm
1
CE, AFNOR NF X 15 211:2009
16 in.
Steel, Polymer
506 x 242 x 406 mm
White
406 mm
1