Learn More
Erlab™ Hottes chimiques filtrantes Captair 392 Smart
Cette hotte chimique filtrante Captair 392 Smart, en captant les gaz toxiques à la source et en les filtrant avec un filtre développé spécifiquement par Erlab, assure un niveau de protection de l'utilisateur supérieur à tous les autres dispositifs de filtration ou d'extraction. Elle vous permet un confort de travail exceptionnel et une plus grande concentration sur vos manipulations.
Marque: Erlab™ AA631
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 77.00000kg
Description
- Conformité aux normes AFNOR NF X 15-211 :2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 : Allemagne - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14 & ULPA U17) - Marquage CE
- Dimensions (mm) : internes : L 969 x P 749 x H 907 (Hauteur utile selon le plan de travail)
- Externes : L 1005 x P 960 x H 1340/1515 (Hauteur min /max selon la colonne de filtration)
- Débit d'air 440 m3/h
- Vitesse d'air en façade De 0,4 à 0,6 m/ s
- Tension/Fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
- Consommation électrique 105 W
- Type d'ouvertures Nouvelle façade Reverso ou ouverture totale
- Structure Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acide
- Panneaux et façades PMMA transparent et incolore à grande pureté optique
- Modules de filtration Polypropylène injecté
- Technologie de filtration 2 colonnes de filtration modulaires et adaptables
- Selon configuration de la colonne, vous pouvez disposer d'une filtration carbone pour le gaz et vapeurs et d'une filtration particulaire pour poudres.
- Pré-filtre particulaire Protège le filtre principal en cas d'empoussièrement important
- Molécode Détection automatique de défaut de filtration : Type S, pour solvants ou Type A, pour acides ou Type F, pour formaldéhyde
- Eclairage Interne Eclairage LED > 650 Lux
- Anémomètre Alarme de vitesse d'air en façade
- Bouton de plafonnier en option
- Panneau arrière transparent : PMMA transparent et incolore à grande pureté optique Inerte face à de nombreux agents chimiques agressif
- Plans de travail Verre trempé / Trespa Top LabPLUS / inox 304 L
- Meubles support Roulant (Mobicap) ou fixe (Benchcap)
- Fluides & Energies : Multiples solutions d'équipements en fluides, gaz techniques et énergie (Sur meuble fixe et Plan de travail Trespa™ Top LabPLUS exclusivement)
- Liste des produits chimiques : Liste des produits chimiques approuvés
- Interface de communication : Communication simple par impulsions sonores et lumineuses : durée de fonctionnement de l'unité, vitesse de l'air, alarme automatique pour détecter un défaut de filtration, alarme de défaillance du ventilateur.
- Application eGuard pour le contrôle à distance permettant de surveiller la hotte, de modifier les réglages et de diffuser des alertes de sécurité immédiatement sur vos appareils (mobile, tablette et PC).
Spécification
Hotte à filtration | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009:, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
749 x 1005 x 1515 mm | |
65 W |