Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsule en porcelaine Haldenwanger™ à fond plat avec bec verseur
Code produit. 11748433
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11748433
Marque: Porcelaines Avignon™ 10107
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce type de capsules en porcelaine avec bec verseur à fond plat Porcelaines Avignon™ dans les laboratoires, allant d’établissements d’enseignement au développement scientifique et à la recherche industrielle.
  • Fond plat
  • Creuset en porcelaine
  • Blanc
  • Côtés droits
Spécification
Description Avec bec verseur à fond plat
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 33 mm
Diamètre (métrique) 84 mm