Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 % Code produit.: 11400688
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 %
Code produit. 11400688
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11400688
Marque: Thermo Scientific Chemicals B25202.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102601-34-3
Formule moléculaire C9H12NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Numéro MDL MFCD00070063
Clé InChI CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonyme capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
CID PubChem 25000353
Nom IUPAC sodium ; 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPSO sodium salt
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 259.3
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248969 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2024 Catalog NumberB25202.14,B25202.36,B25202.22
Numéro de lot10132482 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberB25202.14,B25202.36,B25202.22
Numéro de lot10247266 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2023 Catalog NumberB25202.14,B25202.36,B25202.22
Numéro de lotX30F009 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25202.14,B25202.36,B25202.22
Numéro de lotQ16E028 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB25202.14,B25202.36,B25202.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 % >