Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions—ventilés / fermés, filtre—pour répondre aux besoins des applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 147104
Code produit. 10090611
  • 114.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions, ventilés/fermés (solides) et filtrants, pour répondre aux besoins des applications.
Bouchons ventilés
  • Les bouchons ventilés EasY Flask comportent un  Y qui permet une vérification visuelle
  • Position de la ventilation facilement reconnaissable, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
Bouchons filtrants
  • La membrane filtrante offre une barrière efficace contre les microorganismes
  • La membrane filtrante hydrophobe bien définie offre une ventilation continue avec échange de gaz homogène et aucune variation de lot à lot
  • La membrane chimiquement robuste est conforme à la norme USP classe VI et produite sans substance d’origine animale
Certifications :
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
  • Carton de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
HDPE
100
Bouchon à filtre
Classe VI
175 cm2, 185 cm2, 500 cm2
Bouchon en PEHD, stérile
Flacons Nunclon Delta 175/185/500 cm2
1
Stérile
Filtre
Nunclon Delta
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.