Learn More
CAPS (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
Code produit. 10081453
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 9,7 à 11,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-40-6
Formule moléculaire C9H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 221.32
Numéro MDL MFCD00003837
Clé InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
CID PubChem 70815
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau CAPS
Point de fusion 324°C
Couleur Blanc
pH 3.0 to 7.0
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Identification Pass Test
Formule linéaire C6H11NH(CH2)3SO3H
Conditionnement Bouteille en verre
Merck Index 15, 1769
Tension de vapeur Negligible
Poids de la formule 221.32
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.