Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10390544
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-40-6
Formule moléculaire C9H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 221.32
Numéro MDL MFCD00003837
Clé InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
CID PubChem 70815
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spécification
Absorbance (0.1 M in H2O) at 0nm
Nom chimique ou matériau CAPS
Conditions d’absorbance (0.1M in H2O)
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Formule linéaire C6H11NH(CH2)3SO3H
Conditionnement Bouteille en verre
Merck Index 15, 1769
Poids de la formule 221.31
Pourcentage de pureté ≥98.5% (on dry substance)
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.