Learn More
Réactif de capping, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Code produit. 16825421 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
:
4 FLACONS EN VERRE DE 2,5 L
Code produit. 16825421
Marque: Honeywell Fluka BR6504X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Biosyn™, adapté à une utilisation avec des instruments de synthèse de l’ADN/ARN, 84/16 THF/NMI (v/v)
Réactifs et solvants Burdick & Jackson™ Biosyn™ pour la synthèse de l’ADN/ARN
  • Les solvants et réactifs Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissant ainsi une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais de particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 616-47-7, 109-99-9
% max. CAS 16.00%, 84.00%
Point d’ébullition 66°C.The physical data is that of the main component.
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair -15°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide, transparent
Notes de qualité de la pureté Capping reagents