Learn More
Réactif de coiffage 90/10 THF/NMI (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Solvants réactifs BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ pour la synthèse de l’ADN / ARN
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BR651-2.5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Spécification
Capping reagent | |
109-99-9 | |
0.9 | |
2.5 L | |
Liquide transparent |
−108.5°C | |
Incolore | |
66°C | |
Flacon en verre | |
Biosyn™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Réactif de coiffage 90/10 THF/NMI (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™ > Réactif de coiffage 90/10 THF/NMI (v/v), 2 500 ml
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu