Learn More
Réactif de coiffage 80/10/10 THF/lutidine/anhydride acétique (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16875411
Click to view available options
:
Réactif de coiffage : 10/10/10 THF/lutidine/anhydride acétique (v/v), 2 500 ml
Code produit. 16875411
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BR6402.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solvants réactifs BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ pour la synthèse de l’ADN / ARN
  • Spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications rigoureuses, garantissent une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capping reagent
Point de fusion −108.5°C
CAS 109-99-9
Couleur Incolore
% max. CAS 0.8
Point d’ébullition 11.8 % (V)
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide transparent
Gamme de produits Biosyn
Les températures de points d’ébullition et de fusion sont basées sur le composant principal physique.