Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires, PP, 0.37 oz (11 ml)
GREENER_CHOICE
Code produit. 15618588
Click to view available options
Matériau:
En PP haute pureté
PP
Type de bouchon:
Bouchon rabattable
Joint de verrouillage, à charnière
Nbre par carton:
500
1500
2000
Conditionnement:
1500 pièces
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 15618588
Marque: Thermo Scientific™ VETLSCL500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires Thermo Scientific™ Capitol Vial sont fabriqués en PP translucide pour une bonne visibilité.
Fabriqués en PP, les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires sont translucides pour une bonne visibilité.
Caractéristiques :
  • Utilisés couramment pour le contrôle des infections de la mammite et le prélèvement d’échantillons vétérinaires
  • Prélevez et transportez des biopsies, des échantillons d’urine et de sang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PP haute transparence ; 0,44 oz (13 ml) ; avec joint de verrouillage ; 500/boîte
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Matériau En PP haute pureté
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 13 ml
À utiliser avec (application) Échantillons vétérinaires
Nbre par carton 500
Volume (impérial) 0.44 oz
Type de bouchon Joint de verrouillage, à charnière
Hauteur (métrique) 95 mm
Type Tube de prélèvement et de transport d’échantillons
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.