Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
635.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Jaune |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
Matériau | PP |
Stérilité | Non stérile |
Volume (métrique) | 12 mL |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17125321
|
Thermo Scientific™
S40814 |
Système de transport de flacons d’analyse d’urine de 12 ml avec tubes transparents |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17135321
|
Thermo Scientific™
S40824 |
Système de transport d’urine Urinalysis de 12 ml avec tubes couleur ambre |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
- Tubes have a conical bottom with a skirted freestanding base
- Proprietary preservative tablet preserves urine specimens for up to 72 hours
- Constructed of virgin polypropylene for high clarity
- Amber color tubes are available for light sensitive specimens
Ordering Information:
Case of 1000
Includes:
Proprietary preservative tablet, 12mL transport tube, yellow screw cap closure, fill line label
Spécification
Jaune | |
PP | |
12 mL | |
Polyéthylène | |
96 mm | |
Oui |
15 mm | |
Non stérile | |
1000 | |
Bouchon à vis | |
Tube à échantillons |