Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prélèvement d’échantillons à feuille de métal et à débit divisé Capitol Vial
GREENER_CHOICE
Effectuez la collecte et le stockage des échantillons avec le kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé Thermo Scientific™ Capitol.
Marque:  Thermo Scientific™ 92023
Code produit. 15698568
  • 195.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez la collecte et le stockage des échantillons avec le kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé Thermo Scientific™ Capitol. Il est idéal pour les tests sur le lieu de travail SAMHSA.
Caractéristiques :
  • Kit facile à utiliser—il suffit de retirer l’opercule en feuille de métal, puis les composants et de donner le godet de prélèvement au donneur
  • Après le prélèvement des échantillons, versez 30 ml d’urine dans le premier flacon de transport et 15 ml dans le second flacon, fermez le couvercle à charnière jusqu’à ce qu’il s’enclenche
  • Placez le flacon dans la poche avant du sachet d’échantillon et le formulaire de demande complété dans la poche arrière
  • Retirez la protection antiadhésive bleue du sachet et pliez le rabat sur les poches pour fermer hermétiquement
Informations de commande :
Marque personnalisée disponible pour les opercules en feuille de métal et les sachets d’échantillon.
Inclut :
Bécher (8 oz) avec bandelette indicatrice de température, deux (2) flacons de garde de 45 ml, sachet d’échantillon à double poche générique, opercule en feuille de métal absorbante.
Remarque :
Pour effectuer des tests conformes aux directives de la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), reportez-vous aux instructions relatives aux exigences de prélèvement et de transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de prélèvement d’échantillons
Non stérile
Programmes de dépistage des stupéfiants en milieu de travail du gouvernement fédéral des États-Unis
100/Carton
Polypropylène
Kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé, 100/boîte
Bécher de 8 oz avec bandelette indicatrice de température, 2 tubes de transport de 45 ml, sachet d’échantillons à poche double avec pastille absorbante et opercule en feuille de métal.
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.