Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle à charnière, en polypropylène
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Marque: Thermo Scientific™ 2.5WHITE
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une grande variété de liquides et de solides.
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Structure aseptique, étanche et anti-fuite
- Couvercle à charnière permanent qui permet l’ouverture facile et d’une seule main du flacon
- Récipients sans épaulement ni garniture
- Disponible dans des capacités allant de 74 à 250 ml (2,5 à 8 oz)
Recommandé dans les cas suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
Spécification
2,5 on (74 ml) ; Blancs | |
Evergreen | |
Non stérile | |
400 | |
2,5 oz. | |
50 mm |
50 mm | |
PP | |
74 mL | |
Étalon | |
Bouchon rabattable | |
Récipient en PP |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.