Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle à charnière, en polypropylène
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Marque:  Thermo Scientific™ 03CLTURQ
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.08000kg
Code produit. 15668528
  • 153.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 29-10-2024
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une grande variété de liquides et de solides.
  • Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
  • Structure aseptique, étanche et anti-fuite
  • Couvercle à charnière permanent qui permet l’ouverture facile et d’une seule main du flacon
  • Récipients sans épaulement ni garniture
  • Disponible en différentes capacités allant de 2,5 à 8 oz.
Recommandé dans les domaines suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
Spécification
Spécification
3 oz (90 ml) ; turquoise
Naturel
Non stérile
400
3 oz
95 mm
Récipient en PP
33 mm
PP
90 mL
Étalon
Bouchon rabattable
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.