Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle à charnière, en polypropylène
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Marque:  Thermo Scientific™ 02ROYALBLUE
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.46000kg
Code produit. 15638518
  • 174.00€ / 600 pièces
Expédition estimée: 29-10-2024
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une grande variété de liquides et de solides.
  • Conception aseptique, hermétique et étanche
  • Flacons en polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvés par la FDA
  • Leur couvercle basculant permanent permet d’ouvrir facilement le flacon d’une seule main
  • Récipients sans épaulement ni garniture
  • 23 x 84 mm (dia.int. x L) (0,9 x 3,3 po)
  • Disponibles en 22 couleurs différentes
Informations de commande :
Boîte de 600
Recommandé dans les cas suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
Spécification
Spécification
Bleu roi
23 mm
PP
60 ml
Certification FDA
60 mL
84 mm
FDA
0,9 in
Bleu roi
Stérile
3,3 po
2,0 oz
Bouchon rabattable
600 boîtes
Flacon
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.