Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle à charnière, en polypropylène
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Marque: Thermo Scientific™ 02DKORANGE
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.46000kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une grande variété de liquides et de solides.
- Conception aseptique, hermétique et étanche
- Flacons en polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvés par la FDA
- Leur couvercle basculant permanent permet d’ouvrir facilement le flacon d’une seule main
- Récipients sans épaulement ni garniture
- 23 x 84 mm (dia.int. x L) (0,9 x 3,3 po)
- Disponibles en 22 couleurs différentes
Informations de commande :
Boîte de 600
Recommandé dans les cas suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
Spécification
0,9 po | |
Orange foncé | |
Stérile | |
3,3 po | |
60 mL | |
84 mm | |
FDA |
23 mm | |
PP | |
60 ml | |
Certification FDA | |
Bouchon rabattable | |
1 de chaque | |
Flacon |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.