Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Use these capitol vial 12 x 75mm round bottom sample tubes for general sample collection, storage and transport.
Marque:  Thermo Scientific™ S40122
Code produit. 17165301
  • 117.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Use Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75mm Round Bottom Sample Tubes for sample collection, storage and transport. Tubes are non-sterile.
Caractéristiques du tube
  • Disponible en PS et PP
  • À utiliser avec des bouchons à insérer de 12 ml et des échantillons à code couleur
Alertes de commande :
Boîte de 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube à échantillon en PP sans bouchon
8 mL
Fond rond
75 mm
Bouchon de type capsule universel M995133
12 mm
1000
Bouchons
Tube à échantillons