Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marque:  Thermo Scientific™ S40204
107.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17145311
  • 120.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
  • Pour tubes de transport de sérum de 10 et 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Jaune
2000/carton
Tubes de transport de sérum de 10 et 12 ml