Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Nbre par carton:
2000 boîtes
2 000/carton
Conditionnement:
2000 pièces
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Caractéristiques :
- Pour tubes de transport de sérum de 10 et 12 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Screw Cap |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Nbre par carton | 2 000/carton |
| Quantité | 2000/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de transport de sérum de 10 et 12 ml |