Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Type de bouchon:
Bouchon rabattable
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Non inclus
Couleur:
Ambré
Naturel
Transparent
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Non inclus
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
250 pièces
400 pièces
Description
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
- Sur pieds
- Tubes non stériles
10 ml :
- Graduations par incréments de 1 jusqu’à 8 ml
- 0,59 de dia. ext. x 3,38 po de L (15 x 86 mm)
- Fond rond avec jupe
- Application principale : transport de sérum
12 ml :
- Lignes de remplissage gravées à 5 ml et 8 ml
- 0,59 de dia. ext. x 3,77 po de L (15 x 96 mm)
- Fond conique avec jupe
- Disponible en ambré pour les échantillons photosensibles
- Pour le transport général
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Copolymère de polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 12 mL |
| Nbre par carton | 1000/Cs. |
| Modèle | Fond conique incliné |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |