Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marque:  Thermo Scientific™ S40200
107.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17105311
  • 120.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
  • Sur pieds
  • Tubes non stériles
10 ml :
  • Graduations par incréments de 1 jusqu’à 8 ml
  • 0,59 de dia. ext. x 3,38 po de L (15 x 86 mm)
  • Fond rond avec jupe
  • Application principale : transport de sérum
12 ml :
  • Lignes de remplissage gravées à 5 ml et 8 ml
  • 0,59 de dia. ext. x 3,77 po de L (15 x 96 mm)
  • Fond conique avec jupe
  • Disponible en ambré pour les échantillons photosensibles
  • Pour le transport général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
15 mm
Polyéthylène
96 mm
Tubes de transport Capitol Vial 10 et 12 ml (non inclus)
Bouchon à vis rouge pour tubes de transport de 10 et 12 ml
2000
Bouchon à vis
Flacon