Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Type de bouchon:
Bouchon rabattable
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Non inclus
Couleur:
Ambré
Naturel
Transparent
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Non inclus
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
250 pièces
400 pièces
Description
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
- Les flacons résistants aux fuites sont “enfermés dans le moule” pendant la fabrication
- Couvercle à charnière permanent permettant l’ouverture et la fermeture d’une seule main
- Disponibles en trois tailles de flacon différentes
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Description | 4 oz (118 ml) ; profil élevé ; naturel |
| Diamètre (métrique) interne | 43 mm |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 118 ml |
| Nbre par carton | 250/Cs. |
| Modèle | Profil haut |
| Volume (impérial) | 4 oz |
| Afficher plus |