Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marque: Thermo Scientific™ 03CL
149.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24350" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
- Les flacons résistants aux fuites sont “enfermés dans le moule” pendant la fabrication
- Couvercle à charnière permanent permettant l’ouverture et la fermeture d’une seule main
- Disponibles en trois tailles de flacon différentes
Spécification
33 mm | |
PP | |
90 ml | |
3 oz | |
95 mm | |
Récipient d’échantillonnage du lait |
Naturel | |
Non stérile | |
400 | |
Bouchon rabattable | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.