Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9211570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubes capillaires
- Une extrémité fermée
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée | |
1,15 mm | |
70 mm | |
10 x 100/Pk. |