Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
Marque:  Hirschmann™ 9211312
Code produit. 10380182
  • 97.60€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Tubes capillaires
  • Une extrémité fermée
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée
0,95 mm
120 mm
4 x 250/Pk.