Learn More
Fisherbrand™ Tubes capillaires
Code produit. 12328416
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12328416
Marque: Fisherbrand™ TV100CAPROD
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoire pour unité d’électrophorèse sur mini-gel pour double plaque réfrigérée TV100 standard.
  • Tubes pour le maintien de gels capillaires
  • Diamètre interne : 1 mm
  • Utilisé pour l’isolement des protéines
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Quantité 10/boîte
Longueur (métrique) 1 mm