Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit. p-8013412
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10106960
Marque: Hirschmann™ 9211510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour l’analyse du point de fusion en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ pour la détermination du point de fusion, fermées à une extrémité, sont en verre transparent.
  • Tubes capillaires
  • Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,15 mm
Diamètre (métrique) externe 1,55 mm
À utiliser avec (application) Détermination du point de fusion
Type de tubulure Une extrémité fermée
Longueur (métrique) 100 mm
Type Tube capillaire