Learn More
Agilent Technologies CAPILLARY COLUMN CP-WAX 57 CB FUSED SILICA 25M X0.25 MM 0.20UM FILM THICKNESS
Marque:  Agilent Technologies CP97713
Encompass_Preferred
CAPILLARY COLUMN CP-WAX 57 CB FUSED SILICA 25M X0.25 MM 0.20UM FILM THICKNESS
Code produit. 10781032
  • 770.77€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-01-2026