Learn More
BUCHI Capillaires pour simulateur du point de fusion
Code produit. p-4910097 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1000 tubes
100 tubes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10421161
Marque: BUCHI 001759
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec l’appareil de détermination du point de fusion Buchi.
  • Verre borosilicaté 3.3 de haute qualité
  • Épaisseur optimisée
  • Résultats fiables
  • Compatible avec d’autres techniques aux instruments automatisés ou techniques manuelles
Spécification
Type de produit Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion
Dimensions (L x l x H) 180 x 120 x 80 mm
À utiliser avec (équipement) Simulateurs de point de fusion BUCHI
Hauteur (métrique) 80 mm
Matériau Verre
Quantité d’emballage 1000 tubes